Documenti fondamentali
256498
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide
98%
About This Item
Formula condensata:
Zn(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.42
Beilstein:
4124366
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
98%
Stato:
powder
Saggio
98%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Densità
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#C[Zn]C#N
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;
VJHHEOJUJAQMPF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.