212849
Trimethylsilyl cyanide
98%
Sinonimo/i:
Cyanotrimethylsilane, TMSCN
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
114-117 °C (lit.)
Punto di fusione
8-11 °C (lit.)
Densità
0.793 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)C#N
InChI
1S/C4H9NSi/c1-6(2,3)4-5/h1-3H3
LEIMLDGFXIOXMT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for derivatization of complex metabolite mixtures by GC-MS
- as cyanide source in enantioselective organocatalytic Strecker-type reaction of aliphatic N,N-dialkylhydrazones
- as reagent for the cyanosilylation of aldehydes in near quantitative yield via catalysis by silylene-bridged rare earth oxide complexes
- in asymmetric cyanosilylation with chiral dinuclear Ti(IV) complexes
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C - closed cup