336262
Stannato di sodio
95%
Sinonimo/i:
Sodio stannato (Na2 SnO3 ), triidrato, Sodio stannato idrato (Na2 SnO3 .3H2O), Sodio stannato triidrato (Na2 SnO3 .3H2O)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tin
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Sn]([O-])=O
InChI
1S/2Na.3H2O.3O.Sn/h;;3*1H2;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SFXJSNATBHJIDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- nanoparticelle di stannato di lantanio, che sono usate per modificare gli elettrodi al carbonio vetroso.
- Nanoparticelle di stannato di neodimio, la rivelazione selettiva del dimetridazolo in campioni biologici.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3