254614
N-(Phenylseleno)phthalimide
technical grade
Sinonimo/i:
2-(Phenylseleno)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-Phenylselanylisoindole-1,3-dione, N-Phenylselenylphthalimide
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Punto di fusione
181-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
imide
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1N([Se]c2ccccc2)C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2Se/c16-13-11-8-4-5-9-12(11)14(17)15(13)18-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
TYZFQSLJTWPSDS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- to selectively derivatize thiols for mass spectrometric analysis[1]
- to derivatize thiol peptides in protein digests[1]
- in L-prolinamide or pyrrolidine trifluoromethanesulfonamide promoted α-selenenylation reactions of aldehydes and ketones[2]
- for introducing PhSe into protected glycals[3], ketones[4], aldehydes[4], stannanes[5] and exocyclic alkenes[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)