365246
2-Nitrophenyl selenocyanate
97.5%
Sinonimo/i:
1-Nitro-2-selenocyanatobenzene, o-Nitrophenyl selenocyanate, o-Nitrophenyl selenocyanide, o-Nitrophenylselenyl cyanide
Saggio
97.5%
Punto di fusione
140-142 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1[Se]C#N
InChI
1S/C7H4N2O2Se/c8-5-12-7-4-2-1-3-6(7)9(10)11/h1-4H
LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to study the mechanism of its reaction with the zinc/thiolate clusters of metallothionein[1]
- in the preparation of 2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol[2]
- in the preparation of 4α-methyl-2,3-seco-5 α-cholestane-2,3-diol[2]
- in the preparation of 2-nitrophenylselenyl derivative[3]
- in the synthesis of 3α-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17β-ol[4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?