S1650
Seleno-DL-cystine
>98% (TLC), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
3,3′-diselenobis- alanine,
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Seleno-DL-cystine, powder
Saggio
>98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
222 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(C[Se][Se]CC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
JULROCUWKLNBSN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges