252786
2-Iodoanisole
98%
Sinonimo/i:
2-Iodophenyl methyl ether, 2-Methoxyiodobenzene
Scegli un formato
33,85 €
Prezzo di listino67,70 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
33,85 €
Prezzo di listino67,70 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.622 (lit.)
P. ebollizione
125-126 °C/19 mmHg (lit.)
Solubilità
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
COc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
DVQWNQBEUKXONL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?