Documenti fondamentali
244384
Sigma-Aldrich
1-Decyne
98%
Sinonimo/i:
Octylacetylene, n-Octylacetylene
Scegli un formato
5 G
30,94 €
25 G
64,12 €
30,94 €
Prezzo di listino44,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
30,94 €
25 G
64,12 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.25
Beilstein:
1236372
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010414
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,94 €
Prezzo di listino44,20 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
174 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC#C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h1H,4-10H2,2H3
ILLHQJIJCRNRCJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Decyne has been used to stabilize ruthenium nanoparticles by forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
2-Hexyne 99%
Sigma-Aldrich
293911
2-Hexyne
1-Decene 94%
Sigma-Aldrich
D1807
1-Decene
3-Butyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
130850
3-Butyn-1-ol
Fluorobenzene 99%
Sigma-Aldrich
F6001
Fluorobenzene
Bruce D Phebus et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(40), 17647-17653 (2013-09-18)
Ruthenium nanoparticles were stabilized by the self-assembly of 1-decyne forming ruthenium-vinylidene interfacial bonds and further functionalized by metathesis reactions with 4-ethynyl-N,N-diphenylaniline (EDPA) and 9-vinylanthracene (VAN). Photoluminescence studies of the resulting bifunctionalized Ru(EDPA/VAN) nanoparticles showed that as both ligands were bound