Documenti fondamentali
129763
Sigma-Aldrich
2-metil-3-butin-2-olo
98%
Sinonimo/i:
Dimetil-etil-carbinolo
Scegli un formato
100 ML
32,70 €
250 ML
38,50 €
1 L
93,30 €
32,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
32,70 €
250 ML
38,50 €
1 L
93,30 €
About This Item
Formula condensata:
HC≡CC(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
635746
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
32,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
15 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
662 °F
Limite di esplosione
16.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
104 °C (lit.)
Punto di fusione
2.6 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C5H8O/c1-4-5(2,3)6/h1,6H,2-3H3
CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il 2-metil-3-butin-2-olo (MBY) viene impiegato come precursore nella reazione di Mannich reaction e può essere soggetto a semiidrogenazione selettiva per produrre prodotti di chimica fine.[1][2]
Applicazioni
2-Metil-3-butin-2-olo può essere usato come reagente nella sintesi di:
  • aril-2-metil-3-butin-2-oli mediante reazione di accoppiamento di Sonogashira catalizzata da Pd con diversi bromuri arilici.[3]      
  • 2-Metil-3-buten-2-olo (MBE) mediante reazione di idrogenazione selettiva catalizzata da Pd/γ-Al2O3. L′MBE è impiegabile come importante intermedio nella sintesi della vitamina A[4]
  • Diarilacetileni via reazione di accoppiamento di Sonogashira catalizzata da Pd con cloruri arilici in presenza di Cs2CO3 in qualità di base.[5] 
  • Alcoli propargilici otticamente attivi mediante reazione di addizione enantioselettiva con svariate aldeidi in presenza di Zn(OTf)2 e N-metilefedrina.[6]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Palladium-Catalyzed Efficient and One-Pot Synthesis of Diarylacetylenes from the Reaction of Aryl Chlorides with 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Yi Chenyi, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349(10), 1738-1742 (2007)
2-Methyl-3-butyn-2-ol as an acetylene precursor in the Mannich reaction. A new synthesis of suicide inactivators of monoamine oxidase
Fowler JS
The Journal of Organic Chemistry, 42(15) , 2637-2639 (1977)
Boyall et al.
Organic letters, 2(26), 4233-4236 (2001-01-11)
We report the first example of enantioselective aldehyde additions of 2-methyl-3-butyn-2-ol, a commodity bulk chemical that is readily available. Following a facile fragmentation reaction, the addition reactions provide access to optically active terminal acetylenes as useful building blocks for asymmetric
General kinetic modeling of the selective hydrogenation of 2-methyl-3-butyn-2-ol over a commercial palladium-based catalyst
Vernuccio S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(46), 11543-11551 (2015)
Andrea Caporale et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 10, 384-393 (2014-03-08)
Two efficient protocols for the palladium-catalyzed synthesis of aryl-2-methyl-3-butyn-2-ols from aryl bromides in the absence of copper were developed. A simple catalytic system consisting of Pd(OAc)2 and P(p-tol)3 using DBU as the base and THF as the solvent was found
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf