Documenti fondamentali
183644
Sigma-Aldrich
2-Bromonaphthalene
97%
Sinonimo/i:
β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide, 2-Naphthyl bromide
Scegli un formato
5 G
56,00 €
25 G
68,70 €
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
56,00 €
25 G
68,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.07
Beilstein:
1858110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Impurezze
≤3% 1-bromonaphthalene
P. ebollizione
281-282 °C (lit.)
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
APSMUYYLXZULMS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Descrizione generale
Reaction of 2-bromonaphthalene with cuprous cyanide in N-methylpyrrolidone has been investigated[1]. Nanosecond time-resolved resonance Raman spectra of the T1→Tn transition of 2-bromonaphthalene in methanol solvent has been investigated[2].
Applicazioni
2-Bromonaphthalene was used in the synthesis of biaryls via Suzuki cross coupling reaction in water under microwave irradiation[3].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rapid microwave-promoted Suzuki cross coupling reaction in water.
Bai L, et al.
Green Chemistry, 5(5), 615-617 (2003)
Nanosecond time-resolved resonance Raman investigation of the T1→ Tn transition of 2-bromonaphthalene.
Shoute LCT, et al.
Chemical Physics Letters, 290(1), 24-28 (1998)
Notes-A Convenient Synthesis of Water-Soluble Carbodiimides.
Sheehan J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(7), 2525-2528 (1961)
J M Shoulder et al.
SAR and QSAR in environmental research, 30(4), 229-245 (2019-03-22)
Persistent organic contaminants in the environment pose an environmental risk due to widespread occurrence and toxic properties. Advanced oxidation processes (AOPs) are treatment methods that have been used to successfully degrade organic contaminants in water, soil, sediments and sludge. Reaction
Isaiah R Speight et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
Owing to the strength of the C-F bond, the 'direct' preparation of Grignard reagents, i.e., the interaction of elemental magnesium with an organic halide, typically in an ethereal solvent, fails for bulk magnesium and organofluorine compounds. Previously described mechanochemical methods