Documenti fondamentali
331317
Sigma-Aldrich
5-Bromovaleryl chloride
97%
Scegli un formato
5 G
55,00 €
25 G
116,00 €
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
55,00 €
25 G
116,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
116-118 °C/33 mmHg (lit.)
Densità
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
bromo
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H8BrClO/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2
OKRUMSWHDWKGHA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides[1] and organic gelators.[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
The role of the neutral and cationic gelators from (1S, 2S)-(-)-diphenylethylenediamine for the preparation of silica nano tubes.
Hyun MH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(7), 1641-1643 (2009)
Rajavel Srinivasan et al.
Organic letters, 8(4), 713-716 (2006-02-14)
[reaction: see text] We have successfully designed and synthesized a small library of protein tyrosine phosphatase (PTP) inhibitors, in which the so-called "click chemistry" or Cu(I)-catalyzed 1,3-dipolar alkyne-azide coupling reaction was carried out for rapid assembly of 66 different bidentate
Duy Khuong Mai et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
The synthesis of three water-soluble lactose-modified 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY)-based photosensitizers with tumor-targeting capabilities is reported, including an investigation into their photodynamic therapeutic activity on three distinct cancer cell lines (human hepatoma Huh7, cervical cancer HeLa, and breast cancer MCF-7 cell lines).