Documenti fondamentali
235555
Sigma-Aldrich
6-Bromohexanoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
6-Bromocaproyl chloride, 6-Bromohexanoic acid chloride
Scegli un formato
10 G
67,10 €
50 G
232,00 €
67,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
67,10 €
50 G
232,00 €
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)5COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.50
Beilstein:
1749739
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
97%
67,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
P. ebollizione
130 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
bromo
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H10BrClO/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-Bromohexanoyl chloride has been used in preparation of:
  • (S)- or (R)-N-(6-bromohexanoyl)-α-methylbenzylamine[1]
  • 1-bromoheptadecan-6-one and 1-bromooctadecan-6-one[2]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
An enantiomeric discrimination in aqueous mixed chiral micelles through hydrogen bonding.
Jursic BS.
Tetrahedron Letters, 34(6), 963-966 (1993)
Tomás Holas et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(9), 2896-2903 (2005-12-27)
Transkarbam 12 (5-(dodecyloxycarbonyl)pentylammonium-5-(dodecyloxycarbonyl)pentylcarbamate, T12) is a highly active transdermal permeation enhancer. In this study, ketone, amide, and alkane analogs of T12 have been synthesized and evaluated for their permeation-enhancing activity using porcine skin and theophylline as a model drug. Replacement
Tae Yang Son et al.
Polymers, 12(11) (2020-11-27)
In this study, novel crosslinked pore-filling membranes were fabricated by using a centrifugal force from the cylindrical centrifugal machine. For preparing these crosslinked pore-filling membranes, the poly(phenylene oxide) containing long side chains to improve the water management (hydrophilic), porous polyethylene
Ji Eon Chae et al.
Polymers, 13(5) (2021-03-07)
Polystyrene-based polymers with variable molecular weights are prepared by radical polymerization of styrene. Polystyrene is grafted with bromo-alkyl chains of different lengths through Friedel-Crafts acylation and quaternized to afford a series of hydroxide-ion-conducting ionomers for the catalyst binder for the