Documenti fondamentali
250236
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
≥95%
Sinonimo/i:
TBDMSIM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18N2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.34
Beilstein:
606695
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
P. ebollizione
53 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole is a reactive silylating agent.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
P Bydal et al.
Steroids, 61(6), 349-353 (1996-06-01)
Five dehydrated compounds obtained from a tert-butyldimethylsilylchloride/imidazole or an aqueous hydrochloric acid treatment of 17 alpha-butyl-3-O-methyl estradiol in refluxing solvent were purified and characterized. Three compounds were obtained from a direct vicinal proton elimination, the two others from a vicinal
D C Landrum et al.
Journal of chromatography, 483, 21-32 (1989-12-08)
The use of gas-liquid chromatography and mass spectrometry with derivatizing agents that give stable derivatives and consistent fragmentation patterns allows for accurate identification of a variety of compounds. In this study either N-methyl-N-tert.-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide or N-tert.-butyldimethylsilylimidazole were employed to derivatize a