Vai a
155195
N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide
≥99%
Sinonimo/i:
BSTFA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
36,70 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
356,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.40
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-103-9
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
36,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChI key
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
General description
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide is an organosilicon reagent for trimethylsilylation, deprotection, dehydrogenation, allylic alkylation, nitronate formation, and Claisen rearrangement.
BSTFA is a silylating agent used in the synthesis of 4-Quinolones.
Application
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide can be used as a derivatization reagent for the determination of the estrogens estrone and 17α-ethinylestradiol by gas chromatography-mass spectrometry.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
152221522215222
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
refractive index
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
93.2 °F
flash_point_c
34 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    0 risposte