Documenti fondamentali
8.18642
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylchlorosilane
for synthesis
Sinonimo/i:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, tert-Butylchlorodimethylsilane, TBDMSCl
Scegli un formato
10 G
91,60 €
25 G
104,00 €
100 G
205,00 €
91,60 €
Spedizione prevista il29 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
91,60 €
25 G
104,00 €
100 G
205,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
242-042-4
NACRES:
NA.22
91,60 €
Spedizione prevista il29 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
87-90 °C
Temp. transizione
flash point 22 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](Cl)(C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Anionic polymerization initiator synthesis: Research on mono-lithium based initiators for polybutadiene synthesis highlights the steric effects of TBDMSCl as a component (Zhu et al., 2017).
  • Environmental analysis: TBDMSCl is used in the analysis of bisphenol compounds in wastewater, indicating its role in complex sample preparation processes (Cesen et al., 2018).
  • Derivatization in chemical analysis: The reagent is utilized for in situ derivatization extraction techniques for detecting nerve agent degradation products (Chinthakindi et al., 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C