375934
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥95%, with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Sinonimo/i:
MTBSTFA+TBDMSCl, 99:1, N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Prodotti consigliati
product name
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
contiene
1% TBDMSCl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs