247049
Tributylphosphine
mixture of isomers, 97%
Sinonimo/i:
P(n-Bu)3, TBP
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
392 °F
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Acetylations
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
Impurezze
<1% TBP oxide
5% TBP isomers
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.