Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
418-690-0
Beilstein/REAXYS Number:
1013753
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
solid
assay
≥98.0% (N)
form
solid
mp
141-143 °C
functional group
azo, ether
SMILES string
O=C(\N=N\C(=O)N1CCOCC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H16N4O4/c15-9(13-1-5-17-6-2-13)11-12-10(16)14-3-7-18-8-4-14/h1-8H2/b12-11+
InChI key
CHAMTJKQPOMXTI-VAWYXSNFSA-N
General description
Azodicarboxylic dimorpholide is a yellow to dark yellow powder or crystals
Application
Azodicarboxylic dimorpholide has been used in the galanthamine ring system reaction that utilizes an intramolecular Heck reaction to establish the benzofuran ring system. Galanthamine exhibits potent acetylcholinesterase inhibitory activity and is important in the management of Alzheimer′s disease.
Other Notes
Reagent for the formation of symmetric and unsymmetric disulfides in polar solvents (e.g. water)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?