Documenti fondamentali
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
Scegli un formato
5 G
58,00 €
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
58,00 €
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
58,00 €
Prezzo di listino116,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)