117854
Trioctylphosphine
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
TOP, P(Oct)3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. eboll.
284-291 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Contenuto correlato
La piattaforma Catalexis aumenta le potenzialità della catalisi, ottimizzando digitalmente la scelta dei catalizzatori e consentendo di identificare i leganti fosfinici più efficaci per le reazioni di accoppiamento incrociato.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.