Documenti fondamentali
245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7ClO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.66
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
technical grade
Saggio
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)