Documenti fondamentali
242349
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Sinonimo/i:
2-Methoxyethyl chloride
Scegli un formato
5 G
31,71 €
100 G
122,00 €
31,71 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
31,71 €
100 G
122,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.54
Beilstein:
1731028
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,71 €
Prezzo di listino45,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. ebollizione
89-90 °C (lit.)
Densità
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
ether
Stringa SMILE
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chloroethyl methyl ether (2-Methoxyethyl chloride) was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nasser A Hassan et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(4), 379-390 (2007-05-05)
The reaction of compounds 1, 2, 3, 4, or 13 with 2-chloroethyl methyl ether or 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, afforded some acyclic and cyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. Furthermore, cyclic C-nucleosides 24 and 25 were prepared from the reaction of 20, 21
Vladimir G Krasovskiy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-07-02)
A number of dicationic ionic liquids with a disiloxane linker between imidazolium cations and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion were synthesized and characterized. Melting points, viscosity, and volatility in a vacuum were measured; the thermal and hydrolytic stability of ionic liquids were also
P T K Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(27), 8818-8826 (2017-04-01)
B(C