Documenti fondamentali
241814
Sigma-Aldrich
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
LTTBA, Lithium hydrotri-tert-butoxyaluminate, Tri-tert-butoxyaluminumlithium hydride
Scegli un formato
100 ML
186,00 €
800 ML
668,00 €
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
186,00 €
800 ML
668,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiAlH[OC(CH3)3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.27
Beilstein:
5796791
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.904 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li+].CC(C)(C)O[AlH-](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride is a mild reducing agent[1] mainly used for the selective reduction of ketones.[2][3][4][5]
Applicazioni
  • Reducing agent
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis of an enantiomerically pure intermediate containing the CD substructure of taxol.
Isaacs RC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3938-3941 (1993)
The use of 4, 4-disubstituted nopinones for natural-product synthesis. Synthesis of elemanoid sesquiterpenes.
Kato M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(25), 7071-7076 (1991)
Synthesis of an Anti???Amino Epoxide by One?Carbon Homologation of an ??Amino Ester:(2S, 3S)?1, 2?Epoxy?3?(Boc?Amino)?4?Phenylbutane.
Wang D & Nugent WA
Organic Syntheses, 58-67 (2007)
Stereoselectivity of lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride.
Ashby EC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(1), 197-199 (1971)
M Gobbini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(10), 1889-1894 (1998-12-05)
The four stereoisomers of the 2-hydroxy derivatives of digitoxigenin and 3-epidigitoxigenin have been synthesized, their structures established by NMR, and their binding affinity for the digitalis receptor on Na+, K(+)-ATPase evaluated. These derivatives showed lower affinities than the parent compounds.