220760
K-Selectride® solution
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Sinonimo/i:
Potassium tri-sec-butylborohydride solution
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M potassium tri-sec-butylborohydride in THF
Densità
0.913 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H][B]([K])(C(C)CC)(C(C)CC)C(C)CC
InChI
1S/C12H28B.K/c1-7-10(4)13(11(5)8-2)12(6)9-3;/h10-13H,7-9H2,1-6H3;/q-1;+1
NHEDTYWJTOUTDG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Reducing reagent
Reactant for:
- Preparation of a PCP-pincer palladium hydride-K-Selectride complex
- Formation of P-H, P-C, and C-H bonds by hydride attack
- Stereoselective conjugate hydride reduction reactions
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?