235962
Trichloromethanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
chunks
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CCl4O2S/c2-1(3,4)8(5,6)7
ZCPSWAFANXCCOT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?