Documenti fondamentali
234117
Sigma-Aldrich
Oil Red EGN
powder
Sinonimo/i:
Solvent Red 26
Scegli un formato
25 G
93,00 €
93,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
93,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H22N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.47
Colour Index:
26120
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
93,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Carbon > 64.7%, Nitrogen > 12.1%
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
λmax
521 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥14000 at 352-360 nm in chloroform at 0.02 g/L
≥25000 at 517-525 nm in chloroform at 0.02 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C25H22N4O/c1-16-8-4-7-11-21(16)26-27-22-14-18(3)23(15-17(22)2)28-29-25-20-10-6-5-9-19(20)12-13-24(25)30/h4-15,30H,1-3H3/b27-26+,29-28+
NRBKWAQSLYBVSG-ZDXBJJIESA-N
Applicazioni
Oil Red EGN has been used to stain lipid droplets accumulated in cell during adipogenesis.[1]
Azioni biochim/fisiol
Oil Red EGN is widely used to stain small triglyceride droplets. However, it is not advantageous for staining larger droplets.[2]
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Solvent Yellow 124 analytical standard
Supelco
49639
Solvent Yellow 124
Sudan Red 7B
Sigma-Aldrich
46290
Sudan Red 7B
Sudan Blue II Dye content 98 %
Sigma-Aldrich
306436
Sudan Blue II
Sudan IV Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sigma-Aldrich
198102
Sudan IV
Triamcinolone
Sigma-Aldrich
T6376
Triamcinolone
Hans Lyon
Theory and Strategy in Histochemistry: A Guide to the Selection and Understanding of Techniques (2012)
An analogue of atrial natriuretic peptide (C-ANP4-23) modulates glucose metabolism in human differentiated adipocytes.
Ruiz-Ojeda FJ
Molecular and Cellular Endocrinology, 431, 101-108 (2016)
Francisco Javier Ruiz-Ojeda et al.
Scientific reports, 9(1), 3979-3979 (2019-03-10)
Tenomodulin (TNMD) is a type II transmembrane glycoprotein that has been recently linked to obesity, and it is highly expressed in obese adipose tissue. Several sex-dependent associations have been observed between single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the TNMD gene, which is
Sivareddy Kotla et al.
Free radical biology & medicine, 76, 147-162 (2014-08-26)
15(S)-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE), the major 15-lipoxygenase 1/2 (15-LO1/2) metabolite of arachidonic acid (AA), induces CD36 expression through xanthine oxidase and NADPH oxidase-dependent ROS production and Syk and Pyk2-dependent STAT1 activation. In line with these observations, 15(S)-HETE also induced foam cell