Documenti fondamentali
198102
Sigma-Aldrich
Sudan IV
Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 %
Sinonimo/i:
Biebrich scarlet R fat soluble, Fat Ponceau R or 4, Lipid Crimson, Oil Red IV, Scarlet Red Scharlach, Solvent Red 24, Sudan R or BB
Scegli un formato
25 G
46,20 €
100 G
152,00 €
46,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
46,20 €
100 G
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.44
Colour Index:
26105
Beilstein:
709018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
46,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Composizione
Certified Biological Stain Commission,Dye content, ≥80%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
λmax
357 nm (2nd)
520 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥12000 at 356-360 nm in toluene at 0.008 g/L
≥26000 at 519-523 nm in toluene at 0.008 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccccc1\N=N\c2ccc(\N=N\c3c(O)ccc4ccccc34)c(C)c2
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+
RCTGMCJBQGBLKT-PAMTUDGESA-N
Descrizione generale
Sudan IV is a hydrophobic azo dye.[1][2] It stains triglycerides and imparts an intense red color. The dye does not stain lipid droplets or phospholipids.[3]
Applicazioni
Sudan IV has been used to in en-face staining of aorta, stains the lipid rich plaques.[4] It has also been used to stain lipids atherosclerotic lesions of mice.[4][5]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sudan III certified by the BSC, BioXtra
Sigma-Aldrich
S4136
Sudan III
Sudan Black B certified by the BSC
Sigma-Aldrich
199664
Sudan Black B
Oil Red O BioReagent, suitable for electrophoresis
Supelco
O9755
Oil Red O
Sudan red G reagent for Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
17373
Sudan red G
Oil Red EGN powder
Sigma-Aldrich
234117
Oil Red EGN
Para Red Dye content 95 %
Sigma-Aldrich
100994
Para Red
Oil Red O certified by the BSC
Sigma-Aldrich
O0625
Oil Red O
The induction of cytochrome P450 1A1 by Sudan dyes
Ahmed R, et al.
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 22(2), 77-84 (2008)
The
Histophatologic Techniques (2006)
In Situ Remediation of Chlorinated Solvent Plumes (2010)
Discovery of a potent HMG-CoA reductase degrader that eliminates statin-induced reductase accumulation and lowers cholesterol
Jiang SY, et al.
Nature Communications, 9(1), 5138-5138 (2018)
Aorta atherosclerosis lesion analysis in hyperlipidemic mice
Mohanta S, et al.
Bio-protocol, 6(11), 77-84 (2016)