Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 109,00 € |
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 362,00 € |
Informazioni su questo articolo
109,00 €
form
powder
Quality Segment
mp
130 °C (dec.) (lit.)
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red
λmax
367-377 nm in toluene (2nd), 528-538 nm in toluene (1st)
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
InChI key
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Biochem/physiol Actions
Appl- Sudan Red 7B has been used to stain root sections of pearl millet.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description - | description analytical standard | description Certified Biological Stain Commission,Dye content ≥80 % |
| suitability suitable for microscopy | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| solubility acetone: 0.1 g/10 mL, clear to turbid, red | solubility acetone: 10 mg/mL | solubility - | solubility - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Red 7B
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?