229520
Cadmium nitrate tetrahydrate
99.997% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nitric acid, cadmium salt tetrahydrate
Saggio
99.997% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezze
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
59.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+](=O)O[Cd]O[N+]([O-])=O
InChI
1S/Cd.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
QOYRNHQSZSCVOW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?