202908
Cadmium chloride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
568 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Stringa SMILE
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
- As an additive to fabricate perovskite solar cells to improve long-term stability and performance. The incorporation of Cd ions enhances optical absorption and carrier transfer.
- As a precursor to synthesize functionalized cadmium telluride quantum dots for fluorescent immunosensors.
- Aza-Michael reaction of electron-deficient alkene and a wide range of amines.
- The one-pot synthesis of dihydropyrimidones via the Biginelli reaction.
- The synthesis of benimidazoles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
From Form to Function: Molding Porous Materials in Three Dimensions by Colloidal Crystal Templating
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.