Documenti fondamentali
755087
Sigma-Aldrich
Cadmium(II) acetate
greener alternative
anhydrous, 99.995%
Sinonimo/i:
Cadmium(II) acetate, Acetic acid, cadmium salt, Bis(acetoxy)cadmium, Cadmium acetate, Cadmium diacetate, Cadmium ethanoate
Scegli un formato
5 G
111,00 €
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cd(OCOCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
111,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
99.995%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: cadmium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
255-273 °C
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
LHQLJMJLROMYRN-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Cadmium(II) acetate can be used in the synthesis of cadmium oxide (CdO) thin films, which find usage in gas sensors, phototransistors, and diodes.[1] It can also be used in the synthesis of cadmium sulfide (CdS) nanoparticles, which can be used in a variety of optoelectronic devices.[2]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Bone
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Zinc acetate 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
383317
Zinc acetate
Zinc Acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1724703
Zinc Acetate
Synthesis of cadmium sulphide nanoparticles
Pattabi M and Uchil J
Solar Energy Materials and Solar Cells, 63(4), 309-314 (2000)
Spray deposition of highly transparent fluorine doped cadmium oxide thin films
Deokate RJ, et al.
Applied Surface Science, 254(7), 2187-2195 (2008)
R Saravanan et al.
Journal of colloid and interface science, 452, 126-133 (2015-05-04)
A ternary ZnO/Ag/CdO nanocomposite was synthesized using thermal decomposition method. The resulting nanocomposite was characterized by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, UV-Vis spectroscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy. The ZnO/Ag/CdO nanocomposite exhibited enhanced photocatalytic activity under
Farideh Jalilehvand et al.
Inorganic chemistry, 48(9), 4219-4230 (2009-04-09)
Cadmium(II) cysteinate compounds have recently been recognized to provide an environmentally friendly route for the production of CdS nanoparticles, used in semiconductors. In this article, we have studied the coordination for two cadmium(II) cysteinates, Cd(HCys)(2) x H(2)O (1) and {Cd(HCys)(2)
Jennifer Thompson et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 20(4), 539-548 (2005-09-27)
The aim of this study was to examine cell death and cell proliferation in chick embryos destined to have ventral body wall defects as a result of cadmium (Cd) treatment. Embryos in shell-less culture were treated with 50 microL Cd
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.