Documenti fondamentali
574988
Sigma-Aldrich
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Nickel ammonium sulfate
Scegli un formato
25 G
123,00 €
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
123,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2Ni(SO4)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
85-89 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tania Campos-Ordonez et al.
Cellular and molecular neurobiology, 39(3), 435-449 (2019-02-17)
Cyclohexane (CHX) is an organic solvent commonly used as a drug-of-abuse. This drug increases the oxidative stress and glial reactivity in the hippocampus, which suggests that this brain region is vulnerable to CHX effects. This study aimed to establish the
Heavy metal intensification of DAB-based HRP reaction product.
J C Adams
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 29(6), 775-775 (1981-06-01)
K M Cullen
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 42(10), 1383-1391 (1994-10-01)
A reliable new method was developed for detecting neurofibrillary tangles, senile plaques, and neuropil threads in human neural tissue. Excellent morphological definition of the pathological structures was achieved with this procedure without staining normal neuronal and glial elements. The technique
R Barbaroux et al.
The Science of the total environment, 423, 111-119 (2012-03-13)
The extraction of nickel (Ni) from ultramafic soils by phytomining can be achieved using Alyssum murale cultures. This study presents a new process for the valorization of Ni accumulated by this plant through the production of a Ni ammonium disulfate
Z C Peng et al.
Brain research bulletin, 36(1), 101-105 (1995-01-01)
Immunostaining of Fos, the nuclear protein encoded by the immediate early gene c-fos, is widely used to reveal the functional activation of neurons. The chemical identity of cells that express c-fos can be investigated with double immunohistochemistry. We report the