Documenti fondamentali
208299
Sigma-Aldrich
Cadmium chloride hydrate
98%
Sinonimo/i:
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
Scegli un formato
50 G
107,00 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
107,00 €
About This Item
Formula condensata:
CdCl2.xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.32 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
6.3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
10 mmHg ( 656 °C)
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
Densità
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kovo G Akpomie et al.
Scientific reports, 10(1), 17094-17094 (2020-10-15)
This work was aimed at the synthesis of a hybrid (STpe-AgNP), obtained by impregnation of silver nanoparticles (AgNP) onto Solanum tuberosum peel (STpe), for the ultrasonic assisted adsorption of bromophenol blue (BB) dye. SEM, FTIR, XRD, EDX, TGA and BET
Thi-Hai Anh Nguyen et al.
Waste management (New York, N.Y.), 120, 755-761 (2020-11-26)
Recycling opportunities for graphitic carbon from lithium-ion battery (LIB) anodes have been neglected owing to the relative low value of application. In this study, the potential methods for removing toxic metals (lead, barium, and cadmium) and organic compounds (2,4-dinitrotoluene [DNT]
Benedikt Wimmer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(20), 4967-4983 (2020-06-12)
In this study, we developed and validated a CE-TOF-MS method for the quantification of glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) and its major degradation product aminomethylphosphonic acid (AMPA) in different samples including beer, media from toxicological analysis with Daphnia magna, and sorption experiments. Using
Alan Kania et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(28), 5362-5375 (2020-06-14)
Binge-eating disorder is the most common eating disorder. Various neuropeptides play important roles in the regulation of feeding behavior, including relaxin-3 (RLN3), which stimulates food intake in rats through the activation of the relaxin-family peptide-3 receptor (RXFP3). Here we demonstrate
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.