Documenti fondamentali
222623
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC(CH3)2C≡CC(CH3)2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
121-123 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)C#CC(C)(C)O
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)