183105
3,3-Dimethyl-1-butanol
97%
Sinonimo/i:
Neohexanol
Scegli un formato
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
87,50 €
Prezzo di listino125,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
143 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-6(2,3)4-5-7/h7H,4-5H2,1-3H3
DUXCSEISVMREAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?