Documenti
D59607
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2-butyne
99%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C≡CCH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.98
Beilstein:
635740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. eboll.
165-168 °C (lit.)
Densità
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCC#CCCl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4-6/h3-4H2
RCHDLEVSZBOHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3