Documenti fondamentali
8.18587
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Scegli un formato
100 G
71,30 €
71,30 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
71,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
205-533-4
NACRES:
NA.22
71,30 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Tensione di vapore
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
P. ebollizione
205 °C/1013 hPa
Punto di fusione
93-95 °C
Solubilità
240 g/L
Densità
0.94 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1