N7206
2,2-Dimethyl-1-propanol
99%
Sinonimo/i:
tert-Butylmethanol, Neoamyl alcohol, Neopentanol, tert-Butyl carbinol, Neopentyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
16 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
P. eboll.
113-114 °C (lit.)
Punto di fusione
52-56 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3
KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- 2,2-Dimethyl-1-propanol can be used in the synthesis of surfactant that stabilize reduced graphene oxide (rGO) dispersion.
- Biodiesel containing branched-chain esters prepared by the transesterification of vegetable oils with 2,2-dimethyl-1-propanol has been reported to show lower crystallization temperature when compared to methyl and ethyl ester counterparts.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges