Documenti fondamentali
216720
Sigma-Aldrich
4′,5′-Dibromofluorescein
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
Solvent Red 72
Scegli un formato
5 G
45,00 €
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
45,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H10Br2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
490.10
Colour Index:
45370:1
Beilstein:
57189
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
45,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>95% (TLC)
Stato
powder
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
270-273 °C (lit.)
λmax
450 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥5000 at 445-451 nm
≥50000 at 227-233 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc2c(Oc3c(Br)c(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H10Br2O5/c21-15-13(23)7-5-11-17(15)26-18-12(6-8-14(24)16(18)22)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
ZDTNHRWWURISAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′,5′-Dibromofluorescein (DBF) is a fluorone dye. Fluorone dyes are hydroxyl-xanthene dyes (homologues of fluorescein) and have been the most widely used class of organic fluorophores for labeling and sensing biomolecules. DBF is routinely used as a ligand for studying the properties of protein using spectral analysis.
Applicazioni
4′,5′-Dibromofluorescein has been used to stain proteins in 1-D and 2-D sodium dodecyl sulfatepolyacrylamide gel electrophoresis SDS-PAGE. This method is rapid, economical, and highly sensitive in comparison with other proteomic research staining methods.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Gzona Bajraktari-Sylejmani et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 45(6), 809-815 (2020-07-15)
Citrus flavonoids are not only components of daily nutrition, they are also promoted as dietary supplements and are important ingredients in traditional medicines. Interactions of flavonoids with synthetic drugs represent an often neglected issue. We therefore investigated in vitro whether
Marc Le Vée et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 33(10), e22379-e22379 (2019-08-01)
The interactions of six neonicotinoid pesticides and one neonicotinoid metabolite with drug transporters have been characterized in vitro. Acetamiprid, clothianidin, imidacloprid, nitenpyram, thiacloprid and its metabolite thiacloprid amide, and thiamethoxam, each used at 100 µM, did not impair activity of the