E4009
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Sinonimo/i:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Eosin Y, Dye content ~99 %
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ~99%
Colore
light red to red/pink
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to determine the location of the brain sections
- for staining of fixed liver tissue
- for histological examination of brain sections from the dorsal hippocampus
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?