Documenti fondamentali
214299
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Nitro-p-tolunitrile
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 214299, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
97-99 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C#N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(4-6)10(11)12/h2-4H,1H3
QGBSLPHQCUIZKK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methyl-2-nitrobenzonitrile was used in the preparation of 4-cyano-3-nitrobenzyl bromide[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lin Xu et al.
Biochemistry, 50(39), 8311-8322 (2011-08-24)
Vibrational Stark effect spectroscopy was used to measure electrostatic fields in the hydrophobic region of the active site of human aldose reductase (hALR2). A new nitrile-containing inhibitor was designed and synthesized, and the X-ray structure of its complex, along with