N27322
4-Nitrotoluene
99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-4-nitrobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 85 °C)
Saggio
99%
Stato
crystals
Temp. autoaccensione
734 °F
P. ebollizione
238 °C (lit.)
Punto di fusione
52-54 °C (lit.)
Densità
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?