Documenti fondamentali
206172
Sigma-Aldrich
Rhodium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
Scegli un formato
25 G
858,00 €
858,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
858,00 €
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
858,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
pellets
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
0.5 wt. % loading
Dimensione particelle
3.2 mm
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Applicazioni
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (0.5 wt.% loading, pellets, 3.2 mm) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells.[1][2] It can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).[3]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)