Documenti fondamentali
19905
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15ClSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.72
Beilstein:
505999
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
86-90 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes[1][2]; Selective cleavage of TBDMS-ethers[3][4]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M. Lalonde et al.
Synthesis, 817-817 (1985)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1028-1028 (1992)
A.S. Pilcher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2492-2492 (1992)
Karolina Nowak et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-25)
Diabetes mellitus is classified as the epidemic of the 21st century. Due to the fact that acute carbohydrate metabolism disorders usually do not indicate morphological change, postmortem diagnosis is required to perform biochemical tests. The authors decided to evaluate the