Documenti fondamentali
64760
Sigma-Aldrich
4-Methoxyazobenzene
≥98.0%
Sinonimo/i:
4-Phenylazoanisole
Scegli un formato
5 G
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.25
Beilstein:
958054
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Punto di fusione
54-56 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)