Documenti fondamentali
S4136
Sigma-Aldrich
Sudan III
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
1-[4-(Phenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
Scegli un formato
25 G
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
145,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.39
Colour Index:
26100
Beilstein:
931185
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Sudan III, certified by the BSC, BioXtra
agenzia
certified by the BSC
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder
Composizione
Dye content, ≥80%
Punto di fusione
199 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
toluene: 1 mg/mL, clear, red
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
Compatibilità
Certified as a fat staining using the Churukian variant of the Lillie-Ashburn supersaturated isopropanol method. Sudan III is substituted for the oil red O in the procedure.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Gentian violet for microscopy (Bact., Hist.)
Sigma-Aldrich
48770
Gentian violet
Sudan II analytical standard
Supelco
07937
Sudan II
Sudan IV analytical standard
Supelco
67386
Sudan IV
Sudan I analytical standard
Supelco
51383
Sudan I
Sudan Red 7B for microscopy (Bot., Hist.)
Sigma-Aldrich
46290
Sudan Red 7B
History of Natto and Its Relatives (1405-2012) null
A Good Manufacturing Practice?grade standard protocol for exclusively human mesenchymal stromal cell?derived extracellular vesicles
karin
Cytotherapy (2017)
Bubble size on detachment from the luminal aspect of ovine large blood vessels after decompression: The effect of mechanical disturbance
Respiratory Physiology & Neurobiology (2015)
Purification of Laboratory Chemicals null
Eun Seong Lee et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 82(1), 190-195 (2010-09-21)
Pluronics with different structural compositions and properties are used for several applications, including drug delivery systems. We developed a binary mixing system with two Pluronics, L121/P123, as a nano-sized drug delivery carrier. The lamellar-forming Pluronic L121 (0.1 wt%) was incorporated