Documenti
185248
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
99%
Sinonimo/i:
3-Acetoxy-1-propene
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1742050
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
eCl@ss:
39022118
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
705 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. eboll.
103-104 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4