Documenti fondamentali
157147
Sigma-Aldrich
Valeroyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Pentanoic acid chloride, n-Butanecarbonyl chloride, n-Pentanoyl chloride, n-Valeryl chloride
Scegli un formato
25 G
39,50 €
100 G
51,20 €
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
39,50 €
100 G
51,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.58
Beilstein:
506293
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
39,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
125-127 °C (lit.)
Densità
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valeroyl chloride was used in the enantioselective synthesis of propylisopropyl acetamide (PID), an amide analog of the major antiepileptic drug valproic acid.[1] It was also used in the synthesis of (4R, 5S-4-methyl-3-(1-oxopentyl)-5-phenyl-oxazolidinone.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
O Spiegelstein et al.
Chirality, 11(8), 645-650 (1999-09-01)
Propylisopropyl acetamide (PID), an amide analogue of the major antiepileptic drug valproic acid (VPA), possesses favorable anticonvulsant and CNS properties. PID contains one chiral carbon atom and therefore exists in two enantiomeric forms. The purpose of this work was to
R S Hauck et al.
Pharmaceutical research, 9(7), 850-855 (1992-07-01)
The teratogenic activities of R(+)- and S(-)-2-n-propyl-4-pentynoic acid (R and S-4-yn-VPA), the enantiomers of the highly teratogenic valproic acid (VPA) analogues (+/-)-4-yn-VPA, were investigated in mice. The enantiomers were prepared via asymmetric synthesis, each in three steps employing the chiral
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water