184063
6-Methoxy-3,4-dihydro-2(1H)-naphthalenone
95%
Sinonimo/i:
6-Methoxy-2-tetralone
Scegli un formato
153,50 €
Prezzo di listino307,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
153,50 €
Prezzo di listino307,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5645 (lit.)
Punto di fusione
30-37 °C
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2CC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h3,5,7H,2,4,6H2,1H3
RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?