Documenti fondamentali
T19003
Sigma-Aldrich
α-Tetralone
97%
Sinonimo/i:
alpha-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
Scegli un formato
5 G
22,40 €
100 G
86,60 €
500 G
103,00 €
22,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
22,40 €
100 G
86,60 €
500 G
103,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Beilstein:
607374
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
22,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.568 (lit.)
P. ebollizione
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
2-7 °C (lit.)
Densità
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kunal Roy et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1941-1951 (2008-12-27)
A series of naphthalene and non-naphthalene derivatives (n=42) having cytochrome P450 2A6 and 2A5 inhibitory activities, reported by Rahnasto et al., were subjected to QSAR and QAAR studies. The analyses were performed using electronic, spatial, shape and thermodynamic descriptors to
Minna Rahnasto et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(2), 440-449 (2005-01-22)
The purpose of this study was to develop screening and in silico modeling methods to obtain accurate information on the active center of CYP2A6, a nicotine oxidizing enzyme. The inhibitory potencies of 26 naphthalene and 16 non-naphthalene derivatives were determined